Stampa…
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]piperidin-4-one
OR15052-1G OR15052-5G OR15052-500MG
APOSOR15052-1GEA 234 EUR
APOSOR15052-1G APOSOR15052-5G APOSOR15052-500MG
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₅S
Peso molecolare: 284,29 g/mol
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689704
CAS Number: 924869-20-5