2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇N₃O₂ Punto di fusione: 126…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051809 CAS Number: 5228-48-8 |