Stampa…
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-cyanoaniline
OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 561 EUR
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di fusione: 157…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035927
CAS Number: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8