Stampa…
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15042-100G OR15042-250G OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA 42.2 EUR
APOSOR15042-100G APOSOR15042-250G APOSOR15042-25G
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027398
CAS Number: 34662-32-3