3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR15035-1G
OR15035-25G
OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15035-1G
APOSOR15035-25G
APOSOR15035-5G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃ClIN Peso molecolare: 263.4629 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00672974 CAS Number: 289039-30-1 |