Stampa…
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15034-25G OR15034-5G OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA 75.4 EUR
APOSOR15034-25G APOSOR15034-5G APOSOR15034-100G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClIN
Peso molecolare: 263.4629 g/mol
Punto di fusione: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672973
CAS Number: 289039-29-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III