Stampa…
4-Cloro-m-toluidina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
OR15033-25G OR15033-100G
APOSOR15033-25GEA 102 EUR
APOSOR15033-25G APOSOR15033-100G
4-Cloro-m-toluidina 98%
4-Cloro-m-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066332
CAS Number: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III