Stampa…
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15032-10G OR15032-250G OR15032-50G
APOSOR15032-10GEA 14.7 EUR
APOSOR15032-10G APOSOR15032-250G APOSOR15032-50G
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di ebollizione: 127 °C/20mmHg
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041313
CAS Number: 873-38-1
EINECS: 212-837-0