Stampa…
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15031-5G OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-5GEA 75.7 EUR
APOSOR15031-5G APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
3-Bromo-2-chlorothiophene
Formula: C₄H₂BrClS
Peso molecolare: 197,48 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/9mmHg
Densità: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043883
CAS Number: 40032-73-3