Stampa…
2-Bromo-5-methylthiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 129 EUR
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Bromo-5-methylthiophene
2-Bromo-5-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
Peso molecolare: 177,06 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C/15mmHg
Densità: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00130103
CAS Number: 765-58-2
EINECS: 212-151-1