Pyridinium tribromide 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR15023-100G
OR15023-1KG
OR15023-500G
APOSOR15023-100GEA
21.9
EUR
APOSOR15023-100G
APOSOR15023-1KG
APOSOR15023-500G
Pyridinium tribromide 90+%
Pyridinium tribromide
Formula:
C₅H₆Br₃N Punto di fusione: 127…133 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013223 CAS Number: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 UN: 3261 ADR: 8,II |