Stampa…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Hydroxyphenyl)pyrazole
OR15021-1G OR15021-500MG OR15021-5G
APOSOR15021-1GEA 58.2 EUR
APOSOR15021-1G APOSOR15021-500MG APOSOR15021-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093876
CAS Number: 34810-67-8
EINECS: 252-222-4