2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR15020-1G
OR15020-250MG
APOSOR15020-1GEA
51
EUR
APOSOR15020-1G
APOSOR15020-250MG
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
2-Bromo-6-methylpyrazine
Formula:
C₅H₅BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08705760 CAS Number: 914452-71-4 |