Stampa…
Methyl-6-methoxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-methoxynicotinate, 6-Methoxynicotinic acid methylester, Methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate
OR15018-10G OR15018-50G
APOSOR15018-10GEA 94.4 EUR
APOSOR15018-10G APOSOR15018-50G
Methyl-6-methoxynicotinate
Methyl-6-methoxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167.16 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C/3.5mmHg
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674130
CAS Number: 26218-80-4