Stampa…
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylindole-5-boronic acid, N-Methylindole-5-boronic acid
OR15017-5G OR15017-25G
APOSOR15017-5GEA 121 EUR
APOSOR15017-5G APOSOR15017-25G
1-Methyl-5-indoleboronic acid
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₂
Peso molecolare: 174,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03412070
CAS Number: 192182-55-1