Stampa…
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
OR15014-25G OR15014-10G
APOSOR15014-25GEA 454 EUR
APOSOR15014-25G APOSOR15014-10G
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Peso molecolare: 201,22 g/mol
Punto di fusione: 194…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191783
CAS Number: 53937-02-3