Stampa…
2-Cloro-p-toluidina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 72.7 EUR
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Cloro-p-toluidina
2-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 223…225 °C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007666
CAS Number: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III