Stampa…
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
OR15007-100G OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA 21.9 EUR
APOSOR15007-100G APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamine
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formula: C₁₅H₁₈N₂
Peso molecolare: 226,32 g/mol
Punto di ebollizione: 161 °C/1mmHg
Punto di fusione: 74…80 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026348
CAS Number: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III