Stampa…
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 21.9 EUR
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Punto di fusione: 45…49 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144771
CAS Number: 181765-86-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III