Stampa…
2,5-Dichloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15004-25G OR15004-5G
APOSOR15004-25GEA 52.2 EUR
APOSOR15004-25G APOSOR15004-5G
2,5-Dichloroanisole
2,5-Dichloroanisole
Formula: C₇H₆Cl₂O
Punto di ebollizione: 128…132 °C/3,5mmHg
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061123
CAS Number: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6