4-Bromosalicylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅BrO₃ Punto di fusione: 216…217 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797970 CAS Number: 1666-28-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |