Stampa…
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Dihydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2',5'-dihydroxyacetophenone, α-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
OR15000-1G OR15000-250MG OR15000-5G
APOSOR15000-1GEA 33.5 EUR
APOSOR15000-1G APOSOR15000-250MG APOSOR15000-5G
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 25015-91-2
UN: 3261
ADR: 8,III