Stampa…
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 37.9 EUR
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 182,1800 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00962666
CAS Number: 3360-79-0