Stampa…
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 725 EUR
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Formula: C₉H₁₂O
Punto di ebollizione: 219…221 °C
Densità: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1572-95-8