Stampa…
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Pyrazolecarboxylic acid, Pyrazole-3-carboxylic acid
OR14995-1G OR14995-5G OR14995-25G
APOSOR14995-1GEA 17.6 EUR
APOSOR14995-1G APOSOR14995-5G APOSOR14995-25G
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112,09 g/mol
Punto di fusione: 210…216 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077436
CAS Number: 1621-91-6