Stampa…
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14993-1G OR14993-250MG
APOSOR14993-1GEA 0 EUR
APOSOR14993-1G APOSOR14993-250MG
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde
Formula: C₄H₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03412587
CAS Number: 65373-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III