Stampa…
Oxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14992-10G OR14992-1G OR14992-5G
APOSOR14992-10GEA 201 EUR
APOSOR14992-10G APOSOR14992-1G APOSOR14992-5G
Oxazole 95%
Oxazole
Formula: C₃H₃NO
Punto di ebollizione: 69…70 °C
Punto di fusione: –87 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 19 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009751
CAS Number: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN: 1993
ADR: 3,II