Stampa…
Etilbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Phenylethane
OR14988-100G OR14988-25G
APOSOR14988-100GEA 109 EUR
APOSOR14988-100G APOSOR14988-25G
Etilbenzene
Etilbenzene
Formula: C₈H₁₀
Peso molecolare: 106.17 g/mol
Punto di ebollizione: 136,2
Punto di fusione: -95
Flash Pt: 15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011647
CAS Number: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801