Stampa…
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
OR14987-10G OR14987-5G
APOSOR14987-10GEA 37.9 EUR
APOSOR14987-10G APOSOR14987-5G
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Formula: C₇H₁₂N₂O₄
Peso molecolare: 188,18 g/mol
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00467199
CAS Number: 6440-58-0
EINECS: 229-222-8