Stampa…
1-Butanesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Butanesulphonylchloride
OR14981-100G OR14981-25G
APOSOR14981-100GEA 277 EUR
APOSOR14981-100G APOSOR14981-25G
1-Butanesulphonyl chloride 98%
1-Butanesulphonyl chloride
Formula: C₄H₉ClO₂S
Peso molecolare: 156,63 g/mol
Punto di ebollizione: 80…81 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007464
CAS Number: 2386-60-9
UN: 3265
ADR: 8,II