4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂O Punto di fusione: 200…204 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051504 CAS Number: 932-22-9 |