Stampa…
3-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14960-1G OR14960-250MG
APOSOR14960-1GEA 96 EUR
APOSOR14960-1G APOSOR14960-250MG
3-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
3-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
Formula: C₁₀H₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 194…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801340
CAS Number: 58059-29-3