Stampa…
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, Methyl 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropionate
OR1496-1G OR1496-5G OR1496-10G
APOSOR1496-1GEA 87.3 EUR
APOSOR1496-1G APOSOR1496-5G APOSOR1496-10G
Methyl-2-chlorobenzoylacetate 95+%
Methyl-2-chlorobenzoylacetate
Formula: C₁₀H₉ClO₃
Peso molecolare: 212,63 g/mol
Punto di ebollizione: 100…108 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216528
CAS Number: 205985-98-4