Stampa…
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14942-1G OR14942-5G OR14942-10G
APOSOR14942-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14942-1G APOSOR14942-5G APOSOR14942-10G
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 119…120 °C/14mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129068
CAS Number: 4677-18-3
UN: 1987
ADR: 3,III