Stampa…
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14933-1G OR14933-5G OR14933-10G
APOSOR14933-1GEA 84.4 EUR
APOSOR14933-1G APOSOR14933-5G APOSOR14933-10G
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 198,25 g/mol
Punto di fusione: 162,5…164.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01568825
CAS Number: 1011-41-2