Stampa…
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acetyl-6-bromopyridine
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200.03 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974527
CAS Number: 139042-59-4