Stampa…
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1493-1G OR1493-100MG
APOSOR1493-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1493-1G APOSOR1493-100MG
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117876
CAS Number: 87376-25-8