Stampa…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Fmoc-D-alanine, Fmoc-D-Ala-OH
OR1492-100G OR1492-10G OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA 68.4 EUR
APOSOR1492-100G APOSOR1492-10G APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
Peso molecolare: 311,34 g/mol
Punto di fusione: 151…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00062960
CAS Number: 79990-15-1