2,6-Dichloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₃Cl₂N Punto di ebollizione: 211 °C Punto di fusione: 84…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006244 CAS Number: 2402-78-0 EINECS: 219-282-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |