Stampa…
7-Chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14909-1G OR14909-5G OR14909-25G
APOSOR14909-1GEA 14.7 EUR
APOSOR14909-1G APOSOR14909-5G APOSOR14909-25G
7-Chloroquinoline
7-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,6036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956370
CAS Number: 612-61-3
EINECS: 612-108-0