Stampa…
Methyl-6-quinolyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14908-25G OR14908-5G
APOSOR14908-25GEA 75.4 EUR
APOSOR14908-25G APOSOR14908-5G
Methyl-6-quinolyl ether 97%
Methyl-6-quinolyl ether
Formula: C₁₀H₉NO
Punto di ebollizione: 140…146 °C/15mmHg
Punto di fusione: 17…20 °C
Densità: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006800
CAS Number: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2