Stampa…
4-Methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14907-100G OR14907-25G
APOSOR14907-100GEA 259 EUR
APOSOR14907-100G APOSOR14907-25G
4-Methylquinoline
4-Methylquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Punto di ebollizione: 261…263 °C
Punto di fusione: 44478 °C
Densità: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006784
CAS Number: 491-35-0
EINECS: 207-734-2