Stampa…
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
OR14903-100G OR14903-1KG
APOSOR14903-100GEA 64 EUR
APOSOR14903-100G APOSOR14903-1KG
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Formula: C₄H₉N₅O₅S
Peso molecolare: 239,21 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012785
CAS Number: 35011-47-3