(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
OR14901-1KG
OR14901-500G
APOSOR14901-1KGEA
118
EUR
APOSOR14901-1KG
APOSOR14901-500G
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid 98%
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Optical resolving agent.
Formula:
C₂₀H₁₈O₈ Peso molecolare: 386,36 g/mol Punto di fusione: 166…172 °C (dec.) Densità: 1,138 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064440 CAS Number: 32634-66-5 EINECS: 251-131-7 |