Stampa…
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-4-Toluoyl-D-Tartaric Acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
OR14900-100G OR14900-250G OR14900-500G
APOSOR14900-100GEA 14.7 EUR
APOSOR14900-100G APOSOR14900-250G APOSOR14900-500G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Optical resolving agent.
Formula: C₂₀H₁₈O₈
Peso molecolare: 386,36 g/mol
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008552
CAS Number: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2