Stampa…
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-4-ketovaleric acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, δ-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
OR1490-1G OR1490-5G OR1490-25G
APOSOR1490-1GEA 17.6 EUR
APOSOR1490-1G APOSOR1490-5G APOSOR1490-25G
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012869
CAS Number: 5451-09-2
EINECS: 226-679-5