Stampa…
D(-)-allo-Isoleucine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-Allo-Ile-OH, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucine, H-D-allo-Ile-OH
OR14897-5G OR14897-1G
APOSOR14897-5GEA 65.5 EUR
APOSOR14897-5G APOSOR14897-1G
D(-)-allo-Isoleucine 97%
D(-)-allo-Isoleucine
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di fusione: 285 °C
Densità: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066445
CAS Number: 1509-35-9