Stampa…
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14896-1G OR14896-5G
APOSOR14896-1GEA 43.5 EUR
APOSOR14896-1G APOSOR14896-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₁N₃
Punto di fusione: 57…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817559
CAS Number: 56935-79-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III