Stampa…
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14891-1G OR14891-250MG OR14891-5G
APOSOR14891-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14891-1G APOSOR14891-250MG APOSOR14891-5G
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₂ClNOS
Punto di fusione: 81,5…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01568717
CAS Number: 95453-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III