Stampa…
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14890-1G OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA 350 EUR
APOSOR14890-1G APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 72…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 906353-01-3